3-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC520799-1G PC520799-5G PC520799-25G
APOSPC520799-1GEA 197 DKK
APOSPC520799-1G APOSPC520799-5G APOSPC520799-25G
3-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-pyridine 98%
3-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185836
CAS-nummer: 1214377-44-2