1-(Trifluoromethyl)naphthalene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520796-10G PC520796-1G PC520796-5G
APOSPC520796-10GEA 6630 DKK
APOSPC520796-10G APOSPC520796-1G APOSPC520796-5G
1-(Trifluoromethyl)naphthalene 97%
1-(Trifluoromethyl)naphthalene
Formel: C₁₁H₇F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973005
CAS-nummer: 26458-04-8