3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520786-250MG PC520786-500MG
APOSPC520786-250MGEA 5950 DKK
APOSPC520786-250MG APOSPC520786-500MG
3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
3,3-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₈ClF₂NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29074690
CAS-nummer: 1845716-99-5