Benzene-1,3-disulphonyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520783-1G PC520783-5G
APOSPC520783-1GEA 1410 DKK
APOSPC520783-1G APOSPC520783-5G
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride 95%
Benzene-1,3-disulphonyl fluoride
Formel: C₆H₄F₂O₄S₂
Smeltepunkt: 37…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28346978
CAS-nummer: 7552-55-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II