4-(1-Fluoro-1-methyl-ethyl)-1H-pyrimidin-6-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520782-1G PC520782-5G
APOSPC520782-1GEA 2020 DKK
APOSPC520782-1G APOSPC520782-5G
4-(1-Fluoro-1-methyl-ethyl)-1H-pyrimidin-6-one 95%
4-(1-Fluoro-1-methyl-ethyl)-1H-pyrimidin-6-one
Formel: C₇H₉FN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24604646
CAS-nummer: 240414-09-9