1-Trifluoromethoxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520780-1G PC520780-250MG PC520780-500MG
APOSPC520780-1GEA 11860 DKK
APOSPC520780-1G APOSPC520780-250MG APOSPC520780-500MG
1-Trifluoromethoxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Trifluoromethoxymethyl-cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₆H₇F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23382132
CAS-nummer: 1408279-84-4