(5S)-5-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-2-one ≥97%, ee 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520770-10G PC520770-1G PC520770-5G
APOSPC520770-10GEA 6380 DKK
APOSPC520770-10G APOSPC520770-1G APOSPC520770-5G
(5S)-5-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-2-one ≥97%, ee 98%
(5S)-5-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-2-one
Formel: C₅H₆F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22566326
CAS-nummer: 1287211-10-2