Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52077-1G PC52077-250MG
APOSPC52077-1GEA 2620 DKK
APOSPC52077-1G APOSPC52077-250MG
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Dimethyl (1H,1H,2H,2H-tridecafluorooct-1-yl)phosphonate
Formel: C₁₀H₁₀F₁₃O₃P
Kogepunkt: 55…60 °C (0,03 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28014017
CAS-nummer: 61726-44-1