1-Bromo-4,5-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520767-1G PC520767-500MG
APOSPC520767-1GEA 3060 DKK
APOSPC520767-1G APOSPC520767-500MG
1-Bromo-4,5-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-4,5-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₂BrF₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22580797
CAS-nummer: 866632-64-6