1-Bromo-4-[chloro(difluoro)methoxy]benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520765-1G
PC520765-500MG
PC520765-5G
PC520765-10G
APOSPC520765-1GEA
1830
DKK
APOSPC520765-1G
APOSPC520765-500MG
APOSPC520765-5G
APOSPC520765-10G
1-Bromo-4-[chloro(difluoro)methoxy]benzene 95%
1-Bromo-4-[chloro(difluoro)methoxy]benzene
Formel:
C₇H₄BrClF₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22580792 CAS-nummer: 112556-13-5 |