3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520762-1G PC520762-5G
APOSPC520762-1GEA 1410 DKK
APOSPC520762-1G APOSPC520762-5G
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride 95%
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22192509
CAS-nummer: 25300-22-5