3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520757-1G PC520757-5G
APOSPC520757-1GEA 1410 DKK
APOSPC520757-1G APOSPC520757-5G
3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride 95%
3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride
Formel: C₇H₇FO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21881376
CAS-nummer: 882670-26-0