3-Bromobenzenesulphonyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Bromobenzene-1-sulphonyl fluoride
PC520754-1G PC520754-5G
APOSPC520754-1GEA 1070 DKK
APOSPC520754-1G APOSPC520754-5G
3-Bromobenzenesulphonyl fluoride 95%
3-Bromobenzenesulphonyl fluoride
Formel: C₆H₄BrFO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22053310
CAS-nummer: 454-65-9