5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520751-1G
PC520751-5G
APOSPC520751-1GEA
806
DKK
APOSPC520751-1G
APOSPC520751-5G
5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid 95%
5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₄F₂N₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD20640530 CAS-nummer: 1174321-06-2 |