4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Difluoromethyl)oxane
PC52073-1G PC52073-250MG PC52073-5G
APOSPC52073-1GEA 959 DKK
APOSPC52073-1G APOSPC52073-250MG APOSPC52073-5G
4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
Formel: C₆H₁₀F₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28014019
CAS-nummer: 1820618-46-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III