3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520727-250MG PC520727-500MG
APOSPC520727-250MGEA 2100 DKK
APOSPC520727-250MG APOSPC520727-500MG
3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16610037
CAS-nummer: 1227591-86-7