2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
PC52072-1G
PC52072-250MG
PC52072-5G
APOSPC52072-1GEA
600
DKK
APOSPC52072-1G
APOSPC52072-250MG
APOSPC52072-5G
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ Molekylvægt: 234.023 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08702774 CAS-nummer: 1374208-42-0 |