2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520715-10G PC520715-1G PC520715-5G
APOSPC520715-10GEA 12200 DKK
APOSPC520715-10G APOSPC520715-1G APOSPC520715-5G
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde 97%
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde
Formel: C₆H₂Cl₂FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15528788
CAS-nummer: 1260758-33-5