4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC52070-1G PC52070-250MG
APOSPC52070-1GEA 6760 DKK
APOSPC52070-1G APOSPC52070-250MG
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆ClFO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185596
CAS-nummer: 1214377-19-1