2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520696-1G PC520696-5G
APOSPC520696-1GEA 2020 DKK
APOSPC520696-1G APOSPC520696-5G
2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Formel: C₇H₆ClF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14525494
CAS-nummer: 1204295-63-5