3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid, 3-Bromo-5-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC520692-1G PC520692-5G
APOSPC520692-1GEA 436 DKK
APOSPC520692-1G APOSPC520692-5G
3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Molekylvægt: 219.996 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13181633
CAS-nummer: 955372-86-8