4-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520689-1G PC520689-500MG PC520689-5G
APOSPC520689-1GEA 1760 DKK
APOSPC520689-1G APOSPC520689-500MG APOSPC520689-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185744
CAS-nummer: 1214344-10-1