3-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520678-1G PC520678-5G
APOSPC520678-1GEA 6030 DKK
APOSPC520678-1G APOSPC520678-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride 97%
3-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClF₃O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11976109
CAS-nummer: 1263274-68-5