Ethyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520677-1G PC520677-5G
APOSPC520677-1GEA 2280 DKK
APOSPC520677-1G APOSPC520677-5G
Ethyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate 97%
Ethyl 4-amino-2,6-difluorobenzoate
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11973735
CAS-nummer: 191469-36-0