2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoroanthranilaldehyde, 5-Fluoro-2-formylaniline
PC52065-1G PC52065-250MG PC52065-5G
APOSPC52065-1GEA 535 DKK
APOSPC52065-1G APOSPC52065-250MG APOSPC52065-5G
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₆FNO
Smeltepunkt: 49…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10000632
CAS-nummer: 152367-89-0