Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520627-1G PC520627-5G
APOSPC520627-1GEA 889 DKK
APOSPC520627-1G APOSPC520627-5G
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
Formel: C₉H₇BrF₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11110847
CAS-nummer: 1131587-78-4