Butyl-[1-(2-chloro-6-fluorophenyl)methylidine]amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520625-10G PC520625-50G
APOSPC520625-10GEA 1280 DKK
APOSPC520625-10G APOSPC520625-50G
Butyl-[1-(2-chloro-6-fluorophenyl)methylidine]amine 97%
Butyl-[1-(2-chloro-6-fluorophenyl)methylidine]amine
Formel: C₁₁H₁₃ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699103
CAS-nummer: 945408-07-1