1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520624-10G PC520624-5G
APOSPC520624-10GEA 8650 DKK
APOSPC520624-10G APOSPC520624-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₅ClF₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226696
CAS-nummer: 1186194-82-0