2-Fluoro-5-iodo-4-methylaniline, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-5-fluoro-2-iodotoluene, 2-Fluoro-5-iodo-p-toluidine
PC52061-1G PC52061-250MG PC52061-5G
APOSPC52061-1GEA 1500 DKK
APOSPC52061-1G APOSPC52061-250MG APOSPC52061-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylaniline, tech
2-Fluoro-5-iodo-4-methylaniline
Formel: C₇H₇FIN
Molekylvægt: 251.04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27992342
CAS-nummer: 1820711-20-3