6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520607-5G PC520607-250MG PC520607-1G
APOSPC520607-5GEA 5890 DKK
APOSPC520607-5G APOSPC520607-250MG APOSPC520607-1G
6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline 97%
6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline
Formel: C₆H₃BrCl₂FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11520111
CAS-nummer: 1360438-57-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III