3-Fluoro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520597-1G PC520597-5G
APOSPC520597-1GEA 924 DKK
APOSPC520597-1G APOSPC520597-5G
3-Fluoro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Fluoro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅F₄NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699120
CAS-nummer: 1138011-20-7