4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520573-1G PC520573-5G
APOSPC520573-1GEA 2450 DKK
APOSPC520573-1G APOSPC520573-5G
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₇F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689831
CAS-nummer: 914201-19-7