3-Bromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520571-10G PC520571-1G PC520571-5G
APOSPC520571-10GEA 11590 DKK
APOSPC520571-10G APOSPC520571-1G APOSPC520571-5G
3-Bromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
3-Bromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Formel: C₇BrF₇
Molekylvægt: 296.968 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09037800
CAS-nummer: 113601-46-0