3-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52056-1G PC52056-5G PC52056-10G
APOSPC52056-1GEA 218 DKK
APOSPC52056-1G APOSPC52056-5G APOSPC52056-10G
3-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
3-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185579
CAS-nummer: 1023290-12-1