5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520557-10G PC520557-1G PC520557-5G
APOSPC520557-10GEA 8040 DKK
APOSPC520557-10G APOSPC520557-1G APOSPC520557-5G
5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene 95%
5-Chloro-2-fluoro-1-(difluromethyl)benzene
Formel: C₇H₄ClF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779540
CAS-nummer: 63878-72-8