4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520552-1G PC520552-5G
APOSPC520552-1GEA 2540 DKK
APOSPC520552-1G APOSPC520552-5G
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 97%
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₁H₁₁F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07367384
CAS-nummer: 887409-11-2