Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC520549-1G PC520549-250MG PC520549-5G
APOSPC520549-1GEA 349 DKK
APOSPC520549-1G APOSPC520549-250MG APOSPC520549-5G
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate 95%
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate
Formel: C₈H₁₂F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797747
CAS-nummer: 260352-79-2