5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Borono-4,5-difluoroaniline
PC52053-1G PC52053-250MG
APOSPC52053-1GEA 5740 DKK
APOSPC52053-1G APOSPC52053-250MG
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Formel: C₆H₆BF₂NO₂
Molekylvægt: 172.925 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11855852
CAS-nummer: 1150114-58-1