4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520528-25G PC520528-5G
APOSPC520528-25GEA 323 DKK
APOSPC520528-25G APOSPC520528-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formel: C₈H₅Cl₂F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412205
CAS-nummer: 23131-73-9
UN nummer: 1760
ADR: 8,III