5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC520520-1G PC520520-5G
APOSPC520520-1GEA 2100 DKK
APOSPC520520-1G APOSPC520520-5G
5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine 97%
5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine
Formel: C₁₀H₉FN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02214714
CAS-nummer: 315241-39-5