2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Fluoro-2,3-dimethyl-1H-indole
PC520512-1G PC520512-5G
APOSPC520512-1GEA 515 DKK
APOSPC520512-1G APOSPC520512-5G
2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
Formel: C₁₀H₁₀FN
Molekylvægt: 163.192 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01158420
CAS-nummer: 526-47-6