1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC520501-1G PC520501-5G
APOSPC520501-1GEA 545 DKK
APOSPC520501-1G APOSPC520501-5G
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene 97%
1-(1,1-Difluoroethyl)-4-nitrobenzene
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Smeltepunkt: 48…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00034014
CAS-nummer: 32471-55-9