Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutane-1-sulphonic anhydride, Nonafluorobutane-1-sulphonic anhydride
PC52046-1G PC52046-5G
APOSPC52046-1GEA 632 DKK
APOSPC52046-1G APOSPC52046-5G
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride 95%
Perfluorobutane-1-sulphonic anhydride
Formel: C₈F₁₈O₅S₂
Molekylvægt: 582.184 g/mol
Kogepunkt: 84 °C
Massefylde: 1.898 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03427256
CAS-nummer: 36913-91-4
EINECS: 253-270-9
UN nummer: 3264
ADR: 8 II