2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl triflate, 3-Bromo-5-nitro-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene
PC52045-1G PC52045-250MG PC52045-5G
APOSPC52045-1GEA 4100 DKK
APOSPC52045-1G APOSPC52045-250MG APOSPC52045-5G
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₅BrF₃NO₅S
Molekylvægt: 364.093 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27975431
CAS-nummer: 1403666-47-6
UN nummer: 3261
ADR: 8 III