2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC52036-1G PC52036-250MG PC52036-5G
APOSPC52036-1GEA 2360 DKK
APOSPC52036-1G APOSPC52036-250MG APOSPC52036-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₅F₄NO₅S
Molekylvægt: 303.188 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28897190
CAS-nummer: 1980076-30-9
UN nummer: 3265
ADR: 8 III