Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC52035-1G PC52035-250MG
APOSPC52035-1GEA 3270 DKK
APOSPC52035-1G APOSPC52035-250MG
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₅F₅O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28897189
CAS-nummer: 1980049-41-9