1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC520328-1G PC520328-250MG
APOSPC520328-1GEA 8980 DKK
APOSPC520328-1G APOSPC520328-250MG
1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene 95%
1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxybenzene
Formel: C₈H₆BrF₃O
Molekylvægt: 255.032 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29767785
CAS-nummer: 2092668-52-3