2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51999-1G PC51999-250MG PC51999-5G
APOSPC51999-1GEA 1610 DKK
APOSPC51999-1G APOSPC51999-250MG APOSPC51999-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Molekylvægt: 253.453 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11845467
CAS-nummer: 1082040-61-6