4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5198-1G PC5198-5G
APOSPC5198-1GEA 197 DKK
APOSPC5198-1G APOSPC5198-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Formel: C₈H₈F₃NO
Smeltepunkt: 63…66 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00077606
CAS-nummer: 57946-61-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III