Methyl 3-bromo-5-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51957-1G PC51957-250MG PC51957-5G
APOSPC51957-1GEA 2170 DKK
APOSPC51957-1G APOSPC51957-250MG APOSPC51957-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24107111
CAS-nummer: 1353575-32-2